Stampa…
Etanolo ≥70% (v/v), GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
98193.418EA 253 EUR
98193.418 98193.418DP
Etanolo ≥70% (v/v), GPR RECTAPUR®
Etanolo
Attenzione: ATTENZIONE: questo alcol è regolamentato. Vi preghiamo di contattare i nostri uffici.
Formula: C₂H₅OH
Densità: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 22 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003568
CAS Number: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
Assay (V/V) 69.0-72.0 %
Evaporation residue Max. 50 ppm