Stampa…
Formaldeide 4% stabilizzato, buffered (pH 7,0 ±0,1)
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Stabilization: stabilizzata con metanolo 0,5-1,5 %
9713.1000EA 17.8 EUR
9713.1000 9713.5000 9713.9025 9713.9010 9713.9201
Formaldeide 4% stabilizzato, buffered (pH 7,0 ±0,1)
Formaldeide
Formalina 10 % v/v
Formula: CH₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003274
CAS Number: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Visualizza i codici
Assay (Formaldehyde) 3,5 - 4,5 %
pH (20°C) 6,9 - 7,1
Methanol 0,5 - 1,5 %