Zinco 1.000 mg/l in acido nitrico diluito AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86725.260EA
33.25
EUR
86725.260
86725.180
Zinco 1.000 mg/l in acido nitrico diluito AVS TITRINORM standard per AAS
Standard
Standard cationici
Standard di zinco
- Tracciabile a SRM a NIST
- Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
- Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%