Stampa…
Ferro 1.000 mg/l in acido cloridrico 2% AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86677.260EA 41.16 EUR
86677.260 86677.180
Ferro 1.000 mg/l in acido cloridrico 2% AVS TITRINORM standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di ferro
  • Tracciabile a SRM a NIST
  • Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
  • Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%