Stampa…
Etanolo 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Ethyl alcohol
83801.360EA 61.3 EUR
83801.360 83801.410 83801.360_T 83801.410_T 83801.360DP 83801.290 83801.410DP 83801.290DP
Etanolo 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Etanolo
Attenzione: ATTENZIONE: questo alcol è regolamentato. Vi preghiamo di contattare i nostri uffici.
Formula: C₂H₅OH
Peso molecolare: 46.07 g/mol
Punto di ebollizione: 78.3
Punto di fusione: -117
Flash Pt: 22 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003568
CAS Number: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806
Visualizza i codici
Titolo (V/V) Min. 69,5 %
Densità (20/20) 0,880 - 0,89