Gel di silice, in granuli, Chameleon® C 1 - 3 mm agente essiccante
Fornitore: VWR Chemicals
Essiccante non tossico, per adsorbimento dell'umidità, contiene sali di ferro come un indicatore di colore.
- Capacità di adsorbimento d'acqua al 50% RH è un minimo del 23%
- La perdita per essiccamento a 140 °C è minore di 2%
- Alla concentrazione di 10% in acqua, il pH è tra 1,5 e 5
Questo prodotto adsorbe vapore acqueo per mantenere un ambiente secco adatto ai vostri prodotti. Quando la capacità di adsorbimento del gel è terminata il colore vira dall'arancio all'incolore.
Il prodotto può essere rigenerato essiccandolo in forno alla temperatura di 120-140°C per circa 3 ore e tornando quindi ad un colore arancione per poi essere riutilizzato. E' adatto per numerose applicazioni sebbene non è consigliato per composti fortemente acidi o alcalini.
Formula:
SiO₂ Peso molecolare: 60.08 g/mol Punto di ebollizione: 2230 Punto di fusione: 1710 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 7631-86-9 |
Variazione del colore | Conforme |
Dimensione particellare | 1 - 3 mm |
pH (20°C; 5 %) | 2 - 5 |
Perdita all'essiccamento (140°C) | Max. 2 % |
Capacità d'assorb.di acqua(23°C;50 % RH) | Min. 23 % |