Stampa…
Gel di silice, in granuli, Chameleon® C 2 - 6 mm agente essiccante
Fornitore: VWR Chemicals
83000.290EA 103 EUR
83000.290 83000.360
Gel di silice, in granuli, Chameleon® C 2 - 6 mm agente essiccante
Gel di silice
Essiccante non tossico, per adsorbimento dell'umidità, contiene sali di ferro come un indicatore di colore.
  • Capacità di adsorbimento d'acqua al 50% RH è un minimo del 23%
  • La perdita per essiccamento a 140 °C è minore di 2%
  • Alla concentrazione di 10% in acqua, il pH è tra 1,5 e 5
Questo prodotto adsorbe vapore acqueo per mantenere un ambiente secco adatto ai vostri prodotti. Quando la capacità di adsorbimento del gel è terminata il colore vira dall'arancio all'incolore.
Il prodotto può essere rigenerato essiccandolo in forno alla temperatura di 120-140°C per circa 3 ore e tornando quindi ad un colore arancione per poi essere riutilizzato. E' adatto per numerose applicazioni sebbene non è consigliato per composti fortemente acidi o alcalini.
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
Visualizza i codici
Variazione del colore Conforme
Dimensione particellare 2 - 6 mm
pH (20°C; 5 %) 2 - 5
Perdita all'essiccamento (140°C) Max. 2 %
Capacità d'assorb.di acqua(23°C;50 % RH) Min. 23 %