Stampa…
Formaldeide 7,5%, TECHNICAL, buffered (pH 7,0 ±0,2)
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Aldeide formica
5534.9010EA 112 EUR
5534.9010 5534.1000
Formaldeide 7,5%, TECHNICAL, buffered (pH 7,0 ±0,2)
Formaldeide
Formula: CH₂O
Peso molecolare: 30.03 g/mol
Punto di ebollizione: -19.3
Punto di fusione: -92
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003274
CAS Number: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Merck Index: 13,04259
Visualizza i codici
Assay (Formaldehyde) 7 - 9 %
pH (20°C) 6.8 - 7.2