Reattivo di Luff-Schoorl per determinazione degli zuccheri riducenti
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
5058.5000EA
109
EUR
5058.5000
5058.1000
Reattivo di Luff-Schoorl per determinazione degli zuccheri riducenti
Reattivo di Luff-Schoorl
Assay | Passes test |
Density (20/4) | 1.14 - 1.16 |
pH (20°C) | 9,7 - 10,3 |