Stampa…
Blu bromofenolo 0,04% in ethanol, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
34307.237EA 64.8 EUR
34307.237 34307.237DP
Blu bromofenolo 0,04% in ethanol, TECHNICAL
Blu bromofenolo
  • Viraggio: pH 3,0-4,6
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Peso molecolare: 669.97 g/mol
Punto di fusione: 273
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005875
CAS Number: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01429
Visualizza i codici
Identificazione Conforme