Blu di bromotimolo 0,04% in ethanol, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- Viraggio: pH 6,0-7,6
Formula:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005872 CAS Number: 76-59-5 EINECS: 200-971-2 UN: 1170 ADR: 3,II |
Identificazione | Conforme |