Stampa…
Rosso di metile 0,2 g/l in ethanol, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
34302.231EA 78 EUR
34302.231 34302.231DP
Rosso di metile 0,2 g/l in ethanol, TECHNICAL
Rosso di metile
  • Viraggio: pH 4,4 - 6,2
Formula: C₁₅H₁₅N₃O₂
Flash Pt: 20 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002425
CAS Number: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
UN: 1170
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Identificazione Conforme