Bromocresolo 0,04% in ethanol, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
34301.237EA
64.8
EUR
34301.237
34301.237DP
Bromocresolo 0,04% in ethanol, TECHNICAL
Bromocresolo
- Viraggio: pH 3,8-5,4
Formula:
C₂₁H₁₄Br₄O₅S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005874 CAS Number: 76-60-8 EINECS: 200-972-8 UN: 1170 ADR: 3,II |
|
Identificazione | Conforme |