Stampa…
Blu Timolo 0,04% in ethanol, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
34300.234EA 64.8 EUR
34300.234 34300.234_T 34300.234DP
Blu Timolo 0,04% in ethanol, TECHNICAL
Blu Timolo
Viraggio: pH 8,0-9,6
Formula: C₂₇H₃₀O₅S
Peso molecolare: 466.6 g/mol
Punto di fusione: 221
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005869
CAS Number: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09541
Visualizza i codici
Identificazione Conforme