Stampa…
Fenolftaleina 0,2% in ethanolic solution, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
31724.295EA 78 EUR
31724.295 31724.295DP
Fenolftaleina 0,2% in ethanolic solution, TECHNICAL
Fenolftaleina
  • Viraggio: pH 8,2-9,8
Formula: C₂₀H₁₄O₄
Densità: 0,884 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005913
CAS Number: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Identificazione Conforme