Stampa…
Arancio metile 0,04% in soluzione acquosa, TECHNICAL Indicatore pH
Fornitore: VWR Chemicals
31720.292EA 82.3 EUR
31720.292 31720.230
Arancio metile 0,04% in soluzione acquosa, TECHNICAL Indicatore pH
Arancio metile
  • Viraggio: pH 3,1-4,4
Formula: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007502
CAS Number: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
Visualizza i codici
Identificazione Conforme