Potassium dichromate 0.04 mol/l (0.24 N) with mercury (II) sulphate 80 g/l in sulphuric acid solution 0.04 mol/l (0.24 N) con mercurio (II) solfato 80 g/l in acido solforico, AVS TITRINORM soluzione volumetrica, per analisi del COD nell'acqua
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dicromato di potassio
Secondo lo standard NFT 90-101
Formula:
K₂Cr₂O₇ Peso molecolare: 294.18 g/mol Punto di ebollizione: >100 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 398 Densità: 1.19 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011367 CAS Number: 7778-50-9 EINECS: 231-906-6 UN: 3289 ADR: 6.1 (8) II Merck Index: 12,07790 |
Titolo (20°C; valore reale 0,2 % accur.) | 0,03992 - 0,04008 mol/l |
Tracciabilità NIST | Conforme |