Benzetonio cloruro 0.004 mol/l, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms:
Hyamine
30497.293EA
46.1
EUR
30497.293
30497.327
Benzetonio cloruro 0.004 mol/l, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Benzetonio cloruro
Formula:
C₂₇H₄₂ClNO₂ Peso molecolare: 448.09 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011742 CAS Number: 121-54-0 EINECS: 204-479-9 Merck Index: 13,01074 |
Titolo (20°C; valore reale 0,2 % accur.) | 0.00399 - 0.00401 mol/l |
Tracciabilità NIST | Confermato |