Stampa…
Amido solubile, AnalaR NORMAPUR® for iodometric titrations, per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
28610.291EA 387 EUR
28610.291 28610.187 28610.234
Amido solubile, AnalaR NORMAPUR® for iodometric titrations, per analisi
Amido solubile
(indicatore di Iodio in iodometria)
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Peso molecolare: 162.14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082026
CAS Number: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878
Visualizza i codici
Melting point 129 - 133 °C
Suited for iodine reagent Passes test