Sodio idrogeno solfito 50% (w/v) in soluzione acquosa, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
Synonyms:
Idrogenosolfito di sodio
28132.298EA
34.6
EUR
28132.298
28132.367
Sodio idrogeno solfito 50% (w/v) in soluzione acquosa, TECHNICAL
Sodio idrogeno solfito
Formula:
HNaO₃S Peso molecolare: 104,06 g/mol |
MDL Number:
MFCD00167602 CAS Number: 7631-90-5 EINECS: 231-548-0 UN: 2693 ADR: 8,III |
Assay (W/V) | Min. 50 % |
Ionised chlorine | Max. 0.05 % |