Stampa…
Gel di silice, NORMASIL 60® 40 - 63 µm
Fornitore: VWR Chemicals
27623.323EA 179 EUR
27623.323 27623.460
Gel di silice, NORMASIL 60® 40 - 63 µm
Gel di silice
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: > 1600 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
Visualizza i codici
pH (20°C; 10 %) 6.5 - 7.5
Loss on drying (150°C) Max. 12 %
Particle size d10 25 to 45 µm
Particle size d50 50 to 70 µm
Particle size d90 90 to 115 µm