Stampa…
Sabbia di Fontainebleau, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
27460.295EA 38.2 EUR
27460.295 27460.364 27460.460
Sabbia di Fontainebleau, TECHNICAL
Sabbia di Fontainebleau
Formula: SiO₂
Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 7631-86-9
EINECS: 238-878-4