Stampa…
Pietra pomice, in granuli per analisi, lavato
Fornitore: VWR Chemicals
26398.293EA 102 EUR
26398.293 26398.362
Pietra pomice, in granuli per analisi, lavato
Pietra pomice
Punto di fusione: > 500 °C
MDL Number: MFCD00148147
CAS Number: 1332-09-8
Visualizza i codici
Metalli pesanti (come Pb) Max. 50 ppm
Solubility in water Max. 0,5 %
Soluble chlorides Max. 0,05 %