Miscela solfo-cromica, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Soluzione satura di cromo ossido esavalente H2SO4 al 95 %
Formula:
CrO₃ |
CAS Number:
1333-82-0 EINECS: 215-607-8 UN: 3264 ADR: 8,II |
Identificazione | Conforme |