Stampa…
Olio di ricino, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
24667.290EA 80.1 EUR
24667.290 24667.368
Olio di ricino, GPR RECTAPUR®
Olio di ricino
Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >113 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130746
CAS Number: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Merck Index: 13,01908
Visualizza i codici
Solubility in methanol Passes test
Acid value Max. 1
Density (20/4) 0.950 - 0.970
Iodine value 80 - 95
Saponification value 170 - 190
Non-saponifiable matter Max. 0.8 %