Stampa…
Florisil® 60-100 mesh per cromatografia
Fornitore: VWR Chemicals
24278.182EA 77.1 EUR
24278.182 24278.295 24278.230
Florisil® 60-100 mesh per cromatografia
Silicato di magnesio
Formula: MgO₃Si
MDL Number: MFCD00078249
CAS Number: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1