Stampa…
Glicole dietilenico monobutiletere ≥98%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: 2-(2-Butossietossi) etanolo, Dietileneglicol (mono) butiletene
23831.291EA 42.7 EUR
23831.291 23831.460
Glicole dietilenico monobutiletere ≥98%, TECHNICAL
Glicole dietilenico monobutiletere
Formula: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Punto di ebollizione: 230,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –68 °C
Densità: 0,954 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002881
CAS Number: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 13,01556
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %
Indice di rifrazione (20°C) 1.431 - 1.433