Soluzione standard multielemento 3 per il controllo qualità in acido nitrico diluito ARISTAR® per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
(15 Elementi in soluzione di acido nitrico 5 %)
15 Elementi 100 µg/ml :
Al, Ba, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Ni, Na, Ti, Zn
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.