Stampa…
Soluzione standard multielemento 2 di controllo qualità in acido nitrico 2-5% tr. HF ARISTAR® per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
456432BEA 291.6 EUR
456432B 456434D
Soluzione standard multielemento 2 di controllo qualità in acido nitrico 2-5% tr. HF ARISTAR® per ICP
Standard Standard cationici Standard multi-elemento
(7 Elementi in soluzione di acido nitrico 5 % tr. HF)
7 Elements : 50 mg/L Ag; 100 mg/L Al, B, Ba, Na; 1000 mg/L K; 500 mg/L Si
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.