Stampa…
Saponina
Fornitore: VWR Chemicals
440914YEA 387 EUR
440914Y 44091NE
Saponina
Saponina
Densità: 1,015…1.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081981
CAS Number: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6
Visualizza i codici
Identificazione Conforme
pH (5 %) 4 - 7
Surface tension (20°C; 0,1%; water) 30 - 60 mN/m