Stampa…
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalattopiranoside) ≥98%
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: IPTG
437144NEA 848 EUR
437144N 437145X 43714BD
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalattopiranoside) ≥98%
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranoside)
Analogo chimico del galattosio che non può essere idrolizzato dall'enzima ß-Galattosidasi. IPTG è un induttore di attività dell'E.Coli lac operon che agisce legando e inibendo il repressore Lac. I geni controllati dal promotore/operatore lac della sequenza sono espressi ad alti livelli in presenza di IPTG. Essentialmente da Diossano.
Formula: C₉H₁₈O₅S
Peso molecolare: 238,31 g/mol
Punto di ebollizione: 402 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 109,5…110,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063273
CAS Number: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Visualizza i codici
Titolo Min. 98 %
Aspetto White crystalline powder
Spettro IR Conforme
Rotazione ottica specifica (1 %;acqua) -33 a -31 °
Diossano Max. 1 ppm
Acqua Max. 1 %