Stampa…
Destrano, M.W. ~ 150,000, in polvere
Fornitore: VWR Chemicals
381082MEA 335 EUR
381082M 381082M1
Destrano, M.W. ~ 150,000, in polvere
Destrano
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
MDL Number: MFCD00130935
CAS Number: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5
Visualizza i codici
Aspetto Polvere bianca e biancastra
Viscosità intrinseca (37°C) 0,32 - 0,37
Perdita all'essiccamento Max. 10,0 %
Range di pH 4,0 - 7,0
Solubilità in acqua (1 %) Conforme
Ceneri Max. 2,0 %