Stampa…
Formal salino, Gurr™ Fissativo per istologia
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
361367LEA 64.6 EUR
361367L 361368M
Formal salino, Gurr™ Fissativo per istologia
Formal salino
CH₂O:NaCl (10:0.9)%
Formula: CH₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003274
CAS Number: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 3334
ADR: 9,III
Visualizza i codici
pH (25°C) 3,5 - 4,5