Stampa…
Solvente ASTM D235 Tipo1 adatto per test sui prodotti petroliferi tramite metodo ASTM
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
306946XEA 109 EUR
306946X 30694HC
Solvente ASTM D235 Tipo1 adatto per test sui prodotti petroliferi tramite metodo ASTM
Solvente ASTM D235 Type 1
Acqua ragia (BSS 245) Tipo A 1976
Punto di ebollizione: 135…220 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 0,79 g/cm³ (20 °C)
UN: 1300
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Density (15/4) 0.770 - 0.790