Ipoclorito di sodio ∼ 1N (0.5 mol/l) in sodium hydroxide solution 0.1 mol/l a basso contenuto di bromo
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Sodio ipoclorito
230393LEA
93.3
EUR
230393L
230395N
Ipoclorito di sodio ∼ 1N (0.5 mol/l) in sodium hydroxide solution 0.1 mol/l a basso contenuto di bromo
Ipoclorito di sodio
Formula:
ClNaO Peso molecolare: 74.44 g/mol Punto di fusione: -6 Densità: 1 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011120 CAS Number: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 UN: 1791 ADR: 8 II Merck Index: 13,08702 |
Titolo (NaOCl) (al riempimento) | 0,9 - 1,1 mol/l |
Titolo (NaOH) | 0,9 - 1,1 mol/l |
Bromo | Max. 20 ppm |