Stampa…
pH Indicatore soluzione, BDH® '4.5' pH 3,5 - 6,0 per la titolazione del primo idrogeno dell'acido fosforico, for titration of first hydrogen of phosphoric acid
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Indicatore misto pH
210414MEA 87 EUR
210414M 210416X
pH Indicatore soluzione, BDH® '4.5' pH 3,5 - 6,0 per la titolazione del primo idrogeno dell'acido fosforico, for titration of first hydrogen of phosphoric acid
pH Indicatore soluzione
A mixed indicator for the titration of the first hydrogen of phosphoric acid, range pH 3,5 to 6,0
H 3.5 arancio-rosso
pH 4.4 arancio-grigio
pH 4.5 grigio puro
pH 4.6 grigio bluastro
pH 6.0 blu scuro
Punto di ebollizione: 82,8 °C (1013 hPa)
Flash Pt: 18 °C (closed cup)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
UN: 1993
ADR: 3 II