Stampa…
VWR®, Microsiringa per volumi estremamente ridotti
Fornitore: VWR Collection
549-0198EA 62.2 EUR
549-0198 549-0197
VWR®, Microsiringa per volumi estremamente ridotti
Siringhe Siringhe per cromatografia
Microsiringa con ago fisso per analisi GC ad alta sensibilità e volume estremamente ridotto.
  • Volume morto nullo tra stantuffo e ago
  • Ago fisso con punta tagliata per penetrazione regolare del setto
La lunghezza indicata nella tabella per l'ordine fa riferimento alla lunghezza dell'ago.