Stampa…
VWR® RC-10, Recirculating Chillers
Fornitore: VWR Collection
462-0137EA 2580 EUR
462-0137 462-0138 462-0139
VWR® RC-10, Recirculating Chillers
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione chiusa Termostati a circolazione raffreddanti
I chiller VWR® sono utilizzabili con evaporatori rotanti grazie alle condizioni di raffreddamento costanti e riproducibili e al risparmio di acqua di rubinetto, per un ulteriore abbattimento dei costi. Funzionamento intuitivo, porta di riempimento comodamente accessibile in cima all'unità e rubinetto di scarico sul retro. I refrigeratori sono dotati di serbatoio in acciaio inox e funzionano con refrigerante R134a. Utilizzabili con temperatura ambiente da 15 a 32 °C.
  • È possibile impostare il valore della temperatura utilizzando i tasti sul pannello di comando (tranne per il modello Basic, con valore fisso impostato a 7 °C)
  • Il refrigeratore Duo è in grado di eseguire due cicli di raffreddamento si può collegare a due evaporatori rotanti
  • Temperatura del ciclo di raffreddamento regolabile tra −10 e +40 °C (utilizzare una miscela di acqua e glicole - miscela 70:30 - per temperature inferiori a +5 ºC)
  • Indicatore sul pannello anteriore per una visualizzazione perfetta del livello del liquido
Portata max (senza contropressione)/pressione max (a portata zero)
RC-10 Basic 14 L/min, 0,4 bar
RC-10 Digital 8 L/min, 0,6 bar
RC-10 Duo 11 L/min, 1,0 bar
Informazioni per l'ordine: Unità Basic e Digital fornite con raccordi per tubi flessibili di Ø 2×8 mm, 2 dadi per vite M16 × 1, 2 tubi flessibile in PVC (1500 mm) e 2 fascette stringitubo. I modelli Duo sono dotati di tutti questi articoli (4 pezzi per ciascun articolo). Complete di cavo di alimentazione UE, UK e CH.
Attenzione: Nota: capacità refrigerante a +15 °C
Fisso