Stampa…
VWR®, Carta per separazione di fase, grado 511
Fornitore: VWR Collection
516-0313EA 70.7 EUR
516-0313 516-0314 516-0315 516-0311 516-0312
VWR®, Carta per separazione di fase, grado 511
Filtri Carta da filtro per separazione di fasi
Carta da filtro idrofobica utilizzata per la separazione di soluzioni acquose da soluzioni organiche.
  • Utilizzabile al posto di un imbuto separatore ma monouso