Stampa…
VWR®, Carta Joseph, grado 551
Fornitore: VWR Collection
111-5005EA 50.6 EUR
111-5005 111-5007 111-5006 111-5009 111-2495
VWR®, Carta Joseph, grado 551
Panni Panni e asciugamani monouso Panni in carta per operazioni delicate
Carta assorbente, ideale per pulire e asciugare contenitori, provette, piastre per microscopi, flaconi e altri articoli in vetro.
Spessore: 0,07 mm
Peso: 25 g/m²