Stampa…
VWR®, Salviette detergenti per lenti, grado 541
Fornitore: VWR Collection
111-5003EA 21.5 EUR
111-5003 111-5004
VWR®, Salviette detergenti per lenti, grado 541
Panni Panni e asciugamani monouso Carta per lenti
Salviette ideali per la pulizia di lenti ottiche, ad es. obiettivi, binocoli, lenti di ingrandimento, occhiali da vista e filamenti di fibra ottica.
Thickness: 0,04 mm
Weight: 12 g/m²