Stampa…
Contacellule, Fuchs-Rosenthal
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40449702 40449703
631-0929EA 45.4 EUR
631-0929 631-0924
Contacellule, Fuchs-Rosenthal
Vetrini Camere per conta
Il reticolo viene utilizzato per la conta di leucociti, eosinofili e cellule nel liquido cerebro-spinale.
  • Area totale del reticolo: 16 mm²
  • Suddivisione: 16 gruppi di quadrati di 1 mm²
  • 16 mini-quadrati (0,25×0,25 mm)