Stampa…
Puntali con filtro, sistema di ricarica ART®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2065E-HR 2065E-RI 2065-HR 2065-RI 2069-RI 2139-RI 2140-RI 2149E-RI 2149P-RI 2179-RI 2065E-05-HR 2065E-05-RI 2069-05-RI 2139-05-RI 2140-05-RI 2149E-05-RI 2149P-05-RI 2179-05-RI 2931-RI
732-1144EA 70.5 EUR
732-1144 732-1152 732-1143 732-1151 732-1153 732-1147 732-1148 732-1149 732-1150 732-1154 732-1168 732-1167 732-1165 732-1180 732-1178 732-1176 732-1174 732-1172 732-1502
Puntali con filtro, sistema di ricarica ART®
Puntali per pipette
Questo sistema di ricarica dei puntali con barriera sterile combina vaschette in blister confezionate singolarmente e realizzate in plastica riciclata e i nuovi rack incernierati. La semplice pressione verso il basso della vaschetta in blister inserisce facilmente i puntali con barriera ART® nei rack incernierati, per risparmiare spazio impilando i rack, facili da utilizzare con una sola mano. I rack incernierati vuoti consentono una facile conversione al sistema ART® Reload.
  • Confezione a basso impatto ambientale
  • La barriera autosigillante ART® impedisce la contaminazione crociata
  • Puntali certificati esenti da DNasi, RNasi, ATP e pirogeni