Stampa…
TEMPase Hot Start DNA Polymerase
Fornitore: VWR Chemicals
733-1331EA 136 EUR
733-1331 733-1333 733-1838 733-2556 733-2553 733-2552 733-2559
TEMPase Hot Start DNA Polymerase
Reagenti per acidi nucleici Enzimi e kit per PCR end-point
VWR® TEMPase Hot Start DNA Polymerase sono polimerasi altamente stabili, con specificità più elevata, sensibilità superiore e rese maggiori rispetto alle DNA polimerasi standard. Tali caratteristiche le rendono idonee per l'amplificazione di target a bassa concentrazione. Tra gli altri usi, screening, amplificazione di sequenze ricche di GC, PCR multiplex, PCR diretta e qPCR. È anche disponibile una TEMPase Hot Start DNA Polymerase priva di glicerolo per l'automazione e la liofilizzazione.
Il kit GC-Rich Template è specificamente pensato per sequenze difficili, ricche di GC. Combinati con TEMPase, i tamponi GC I e II promuovono un'eccellente amplificazione. Il kit è pensato per il test iniziale prima della scelta di uno dei Master Mix GC-TEMPase 2X.
Informazioni per l'ordine: le DNA polimerasi VWR® TEMPase includono generalmente due tamponi diversi, key buffer e combination buffer, adatti per esigenze di PCR diverse. Il tampone principale (NH⁴⁺) permette di ottenere un segnale di amplificazione superiore (resa elevata) e riduce al minimo l'esigenza di ottimizzazione della concentrazione di Mg²⁺ o della temperatura di annealing nella maggior parte dei sistemi primer-templato. Il combination buffer è una miscela di K⁺ e NH⁴⁺. Coniuga elevata specificità e buona resa, con un'alta tolleranza all'ottimizzazione delle temperature di annealing dei primer e alle concentrazioni di Mg²⁺ grazie alla formulazione bilanciata di ammonio-potassio. Ogni tampone contiene 15 mM MgCl? (1,5 mM di volume finale). Una vial di MgCl? addizionale viene inclusa nella fornitura per facilitare l'ottimizzazione.