La Micro Star 30 compatta ventilata è una centrifuga crossover economica, versatile e facile da utilizzare che coniuga le caratteristiche di una microcentrifuga ad alta velocità con quelle di una centrifuga multiuso. Questa centrifuga silenziosa alloggia rotori per microprovette (24x1,5/2,0 ml), micropiastre e provette croniche da 15/50 ml, un rotore a 16 posti per provette da 5 ml e un rotore oscillante per sei provette di raccolta campioni di sangue. Ideale per utilizzi in Life Science, in laboratori biotecnologici e clinici.
- Velocità max.: 31.150×g (18.000 rpm) per risultati di separazione estremamente veloci
- Timer da 10 secondi a 99,5 minuti o in continuo
- Salva fino a 100 programmi definiti dall’utente
- Riconoscimento automatico del rotore, rilevamento di squilibri e funzione rotazione veloce
- Grande flessibilità con sette opzioni di rotore
Informazioni per l'ordine: La Micro Star 30 è disponibile senza rotore per poter scegliere quello più adatto, oppure come una confezione che include un rotore RA 24/2 microtubo ad alta velocità, con coperchio rotore a tenuta aerosol.
Attenzione: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.