Stampa…
N,N-Dimetilacetammide ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
85910.320EA 139 EUR
85910.320 85910.460 85910.290
N,N-Dimetilacetammide ≥99%, GPR RECTAPUR®
N,N-Dimetilacetammide
Formula: CH₃CON(CH₃)₂
Punto di ebollizione: 166,1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008686
CAS Number: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119459339-27
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0,940 - 0,.942
Water ≤ 0.1 %