Stampa…
Inverted LED microscopes, DMi1
Fornitore: LEICA MICROSYSTEMS
11526234 11526235 11526236
630-3434EA 4720 EUR
630-3434 630-3435 630-3436
Inverted LED microscopes, DMi1
Microscopi
Ottieni ciò di cui hai bisogno e aumenta l'efficienza del flusso di lavoro per la diagnostica per immagine delle cellule vive con il microscopio invertito Leica Dmi1.
  • Facili da usare
  • Facile contrasto di fase
  • Illuminazione a LED fredda e sicura per i colori
  • Disponibile l’opzione diagnostica per immagine HD
The unique flexibility of the Leica DMi1 allows you to configure the microscope for your needs with flexible condenser options and digital imaging documentation features; creating a solution that is just right for your lab.
Easy to use operationMore Product Information