Stampa…
Acido glicolico 70% in water
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
85902.290EA 125 EUR
85902.290 85902.460
Acido glicolico 70% in water
Acido glicolico
Formula: C₂H₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004312
CAS Number: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8,II