Stampa…
Sodio bromato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
87070.290EA 79.6 EUR
87070.290 87070.460
Sodio bromato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodio bromato
Formula: BrNaO₃
Punto di fusione: 381 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003476
CAS Number: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08736
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
pH (5 %) 5 --> 9
Br (Bromide) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %