Acqua, SupraSolv® for gas chromatography, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms:
Hydrogen oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
H₂O Peso molecolare: 18.02 g/mol Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 0 °C Densità: 1 g/cm³ (4 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS Number: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |